Learn More
Fisherbrand™ Tapones antivuelco con septum
Código de producto. 11746477 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diámetro interior (métrico):
6,5 mm
8 mm
9,5 mm
11 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Color:
Crema
Rojo
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
39 product options available for selection
Product selection table with 39 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Diámetro interior (métrico) Color unitSize
11746477 41 mm 19 mm Rojo 10 PCS
11756477 9 mm 6,5 mm Rojo 10 PCS
11502493 9 mm 6,5 mm Rojo paquete de 10
11766477 13 mm 8 mm Rojo 10 PCS
11512493 13 mm 8 mm Rojo paquete de 10
11776477 17 mm 9,5 mm Rojo 10 PCS
11532493 17 mm 9,5 mm Rojo paquete de 10
11786477 21 mm 11 mm Rojo 10 PCS
11542493 21 mm 11 mm Rojo paquete de 10
11706487 33 mm 16 mm Rojo 10 PCS
11572493 33 mm 16 mm Rojo paquete de 10
11562493 29 mm 14 mm Rojo paquete de 10
11716477 29 mm 14 mm Rojo 10 PCS
10709984 25 mm 12,5 mm Rojo paquete de 10
11552493 25 mm 12,5 mm Rojo paquete de 10
11592493 41 mm 19 mm Rojo paquete de 10
11716487 45 mm 20 mm Rojo paquete de 10
11502503 45 mm 20 mm Rojo paquete de 10
11532503 57 mm 25 mm Rojo paquete de 10
10171552 57 mm 25 mm Rojo paquete de 10
11522503 53 mm 24 mm Rojo paquete de 10
11588122 17 mm 9,5 mm Crema paquete de 10
11578122 13 mm 8 mm Crema paquete de 10
11598122 21 mm 11 mm Crema paquete de 10
11518132 29 mm 14 mm Crema paquete de 10
10777864 29 mm 14 mm Crema paquete de 10
11508132 25 mm 12,5 mm Crema paquete de 10
11528132 33 mm 16 mm Crema paquete de 10
11538132 37 mm 17,5 mm Crema paquete de 10
11548132 41 mm 19 mm Crema paquete de 10
11558132 45 mm 20 mm Crema paquete de 10
11568132 49 mm 22 mm Crema paquete de 10
11578132 53 mm 24 mm Crema paquete de 10
11588132 57 mm 25 mm Crema paquete de 10
11764306 37 mm 17,5 mm Rojo paquete de 10
11582493 37 mm 17,5 mm Rojo paquete de 10
11786457 49 mm 6,5 mm Rojo paquete de 10
11512503 49 mm 6,5 mm Rojo paquete de 10
11568122 9 mm 6,5 mm Crema paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
39 options
Código de producto. 11746477
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para recipientes de abertura estrecha
  • Estrías externas en el enchufe
  • El manguito de los rotadores se pliega hacia abajo sobre el cuello exterior del contenedor y. crea una junta segura
  • Se perfora fácilmente con agujas hipodérmicas
  • Disponible en caucho rojo o crema en paquetes de 10
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 19 mm
Para utilizar con (aplicación) Para recipientes de abertura estrecha
Para utilizar con (equipo) Para recipientes con un D.I. de 2 a 2,1 cm
Posiciones totales 1
Color Rojo
Diámetro exterior (imperial) 41 mm
Material Caucho
Tipo de producto Tapón antivuelco con septo
Stopper Number 4