Learn More
Fisherbrand™ Frascos de lavado blancos traslúcidos
Código de producto. p-45828 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11532463 250 ml paquete de 6
11542463 500 ml paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11532463
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con LDPE. Los frascos de lavado blancos traslúcidos administran una sola gota o un flujo fino.
Manufactured from LDPE. Translucent White Wash Bottles deliver a single drop or fine stream.
  • LDPE con tapón de rosca de polipropileno de una pieza y boquilla
  • La punta puede recortarse para aumentar el flujo
Especificaciones
Capacidad 250 ml (8 oz)
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Translúcido
Material LDPE
N.° por paquete 6
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Graduated No
Boca Estrecho, de rosca
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Economy Wash Bottle
Chemical Label Blanco
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave