Descripción
Manufactured from LDPE. Translucent White Wash Bottles deliver a single drop or fine stream.
Frascos lavadores
• Botella de polietileno hermética de llenado fácil
• Chorro de dispensación de angulación precisa
• Buena resistencia a las sustancias químicas
• Botella de polietileno hermética de llenado fácil
• Chorro de dispensación de angulación precisa
• Buena resistencia a las sustancias químicas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 500 ml (16 oz) |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Color | Translúcido |
| Material | LDPE |
| N.° por paquete | 6 |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Desechables | Reutilizable |
| Graduated | No |
| Mostrar más |