Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de congelador/refrigerador para vacunas Traceable™
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Controla la temperatura de la vacuna en congeladores, baños de agua, bloques calefactores, incubadores y refrigeradores con sensor tamponado para temperatura integrado. El termómetro para refrigerador/congelador de vacunas Fisherbrand™ Traceable™ incluye una sonda que está sellada en una solución de glicol y aísla el sensor cuando se abre la puerta del refrigerador.
- La pantalla triple muestra simultáneamente las temperaturas mín./máx. y actuales. Conmutable entre °F/°C
- Los frascos aíslan el sensor frente a cambios bruscos de temperatura cuando se abre la puerta del refrigerador
- 15-077-720 tiene un frasco de5 ml diseñado para vacunas; 06-664-11 tiene un frasco de10 ml
- Un frasco de vidrio lleno de glicol imita la temperatura de la vacuna y cabe en bandejas
- La sonda está sellada en una solución de glicol que aísla el sensor cuando la puerta del refrigerador está abierta
- El microcable de diez pies permite cerrar las puertas del refrigerador sobre él
- La memoria mínima/máxima controla las lecturas altas y bajas durante la noche, los fines de semana o durante cualquier período de tiempo
- La alarma se puede programar para incrementos de 1° . Suena continuamente cuando la temperatura supera a la alza o a la baja los ajustes de referencia y se puede desactivar manualmente
- Funda de plástico de ABS resistente a productos químicos y de alto impacto
- Intervalo de temperatura: De -50 ºC a +70 °C
- Resolución: 1° Precisión: ± 1C
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Especificaciones
Especificaciones
| Relleno del frasco | Glicol |
| Tamaño del frasco | 5 ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diámetro de la sonda (imperial) | 0,3 in |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7 x 10,7 x 1,9 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Control de la temperatura en congeladores, baños de agua, bloques calentadores, incubadoras y refrigeradores |
| Altura (imperial) | 0,75 in |
| Altura (métrico) | 19 mm |
| Incluye | Certificado trazable, soporte articulado, montaje en pared, tiras magnéticas y de Velcro™ |
| Longitud del cable (imperial) | 10 pulg |
| Mostrar más |