Learn More
Estándares de conductividad Traceable™ One-Shot, Fisherbrand™
Código de producto. p-4321120 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Concentración:
150 000 μS/μ℧
200 000 μS/μ℧
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Concentración unitSize
11724256 150 000 μS/μ℧ paquete de 6
11734256 200 000 μS/μ℧ paquete de 6
2 options
Código de producto. 11724256
Elimina la contaminación con la calibración dentro de un recipiente desechable. Los patrones de conductividad Fisherbrand™ Traceable™ One-Shot son 100 % compatibles con todos los medidores de conductividad.
Elimina la contaminación con la calibración dentro de un recipiente desechable.Los patrones de conductividad Fisherbrand™ Traceable™ One-Shot son 100 % compatibles con todos los medidores de conductividad.
  • Valor nominal: 150 000 micro (mhos/siemens)
  • Material de referencia certificado
  • Exactitud: certificado de incertidumbre declarada o ± 0,25 microsiemen o ± 0,25 %
  • Incluye: Paquete de 6 recipientes de 100 ml, instrucciones de calibración paso a paso, gráficos de compensación de temperatura individuales, información de trazabilidad, certificado Traceable
Especificaciones
Nombre del producto químico o material One-Shot Conductivity Standards
Envase Frasco
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Concentración 150 000 μS/μ℧
Número MDL MFCD00011360
Técnica Calibration of Conductivity Instrument
Color Clear
Para utilizar con (equipo) Calibración y almacenamiento de medidores/sondas de conductividad
Solubilidad Soluble in water
Tipo de solución Solución de calibración
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Tipo Patrón de conductividad
SMILES [Cl-].[K+]
Nombre IUPAC cloruro potásico
Peso molecular (g/mol) 74.548
PubChem CID 4873
Cantidad 6 x 100 mL
ChEBI CHEBI:32588