Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de alta precisión Traceable™
Código de producto. p-4273780 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Dos sondas de acero inoxidable, dos pilas AA, soporte, tiras magnéticas de Velcro™, montaje en pared, certificado Traceable™
Sonda de acero inoxidable, dos pilas AA, soporte, tiras magnéticas de Velcro™, montaje en pared, certificado Traceable™
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
12950831 Sonda de acero inoxidable, dos pilas AA, soporte, tiras magnéticas de Velcro™, montaje en pared, certificado Traceable™ cada uno
11761445 Dos sondas de acero inoxidable, dos pilas AA, soporte, tiras magnéticas de Velcro™, montaje en pared, certificado Traceable™ cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12950831
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Sonda(s), dos pilas AA, soporte, tiras magnéticas de Velcro™, montaje en pared, certificado Traceable™
Monitors inlet and outlet simultaneously. Traceable™ Hi-Accuracy Thermometer records time and date for MIN/MAX readings.
  • Dos alertas visuales (LED) y dos alarmas sonoras
  • Alarmas programables en incrementos de 0,1°
  • Penetración de la punta de la sonda de 8,3 mm (0,33 pulgadas)
  • Sonda de acero inoxidable con diámetro de 3 m (0,125 pulgadas), longitud de vástago de 15,8 cm (6,25 pulgadas), longitud total 22,8 cm (9 pulgadas) y 12,7 cm (5 pies) de longitud de cable
  • Disponible con una o dos sondas
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Compliance
Cumple la norma ITS-90, estándar internacional de temperatura
Especificaciones
Certificaciones/conformidad NIST, ITS-90, ISO 17025, A2LA
Fondo (imperial) 0,75 in
Fondo (métrico) 1,9 cm
Diámetro de la sonda (imperial) 0,12 in
Diámetro de la sonda (métrico) 3.05 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22,86 x 6,98 x 10,79 cm
Para utilizar con (aplicación) Medición de temperaturas en baños de agua, cubetas, sistemas de gas, reactivos, incubadoras, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, alimentos y aguas residuales
Altura (imperial) 4,25 in
Altura (métrico) 10,79 cm
Incluye Sonda de acero inoxidable, dos pilas AA, soporte, tiras magnéticas de Velcro™, montaje en pared, certificado Traceable™
Longitud del cable (imperial) 5 pies
Longitud de la sonda (imperial) 6,25 in
Longitud (métrico) 230 mm
Longitud del cable (métrico) 152,4 cm
Longitud de la sonda (métrico) 15,87 cm
Material Plastic
Resolución 0,01°C
Peso (imperial) 5 oz
Peso (métrico) 141,7 g
Anchura (imperial) 2,75 in
Tipo de producto Termómetro Traceable
Longitud (imperial) 9 pulg
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) -58°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +70°C
Calibrated Sí
Batería, tipo AA
Exactitud ± 0,3 °C
Pantalla LED
Anchura (métrico) 6,98 cm