Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de alta precisión Traceable™
Código de producto. 12950831 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Dos sondas de acero inoxidable, dos pilas AA, soporte, tiras magnéticas de Velcro™, montaje en pared, certificado Traceable™
Sonda de acero inoxidable, dos pilas AA, soporte, tiras magnéticas de Velcro™, montaje en pared, certificado Traceable™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
12950831 Sonda de acero inoxidable, dos pilas AA, soporte, tiras magnéticas de Velcro™, montaje en pared, certificado Traceable™ cada uno
11761445 Dos sondas de acero inoxidable, dos pilas AA, soporte, tiras magnéticas de Velcro™, montaje en pared, certificado Traceable™ cada uno
2 options
Código de producto. 12950831
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Sonda(s), dos pilas AA, soporte, tiras magnéticas de Velcro™, montaje en pared, certificado Traceable™
Monitors inlet and outlet simultaneously. Traceable™ Hi-Accuracy Thermometer records time and date for MIN/MAX readings.
  • Dos alertas visuales (LED) y dos alarmas sonoras
  • Alarmas programables en incrementos de 0,1°
  • Penetración de la punta de la sonda de 8,3 mm (0,33 pulgadas)
  • Sonda de acero inoxidable con diámetro de 3 m (0,125 pulgadas), longitud de vástago de 15,8 cm (6,25 pulgadas), longitud total 22,8 cm (9 pulgadas) y 12,7 cm (5 pies) de longitud de cable
  • Disponible con una o dos sondas
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Compliance
Cumple la norma ITS-90, estándar internacional de temperatura
Especificaciones
Certificaciones/conformidad NIST, ITS-90, ISO 17025, A2LA
Fondo (imperial) 0,75 in
Fondo (métrico) 1,9 cm
Diámetro de la sonda (imperial) 0,12 in
Diámetro de la sonda (métrico) 3.05 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22,86 x 6,98 x 10,79 cm
Para utilizar con (aplicación) Medición de temperaturas en baños de agua, cubetas, sistemas de gas, reactivos, incubadoras, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, alimentos y aguas residuales
Altura (imperial) 4,25 in
Altura (métrico) 10,79 cm
Incluye Sonda de acero inoxidable, dos pilas AA, soporte, tiras magnéticas de Velcro™, montaje en pared, certificado Traceable™
Longitud del cable (imperial) 5 pies
Longitud de la sonda (imperial) 6,25 in
Longitud (métrico) 230 mm
Longitud del cable (métrico) 152,4 cm
Longitud de la sonda (métrico) 15,87 cm
Material Plastic
Resolución 0,01°C
Peso (imperial) 5 oz
Peso (métrico) 141,7 g
Anchura (imperial) 2,75 in
Tipo de producto Termómetro Traceable
Longitud (imperial) 9 pulg
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) -58°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +70°C
Calibrated Sí
Batería, tipo AA
Exactitud ± 0,3 °C
Pantalla LED
Anchura (métrico) 6,98 cm