Includes
Sonda(s), dos pilas AA, soporte, tiras magnéticas de Velcro™, montaje en pared, certificado Traceable™
- Dos alertas visuales (LED) y dos alarmas sonoras
- Alarmas programables en incrementos de 0,1°
- Penetración de la punta de la sonda de 8,3 mm (0,33 pulgadas)
- Sonda de acero inoxidable con diámetro de 3 m (0,125 pulgadas), longitud de vástago de 15,8 cm (6,25 pulgadas), longitud total 22,8 cm (9 pulgadas) y 12,7 cm (5 pies) de longitud de cable
- Disponible con una o dos sondas
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Compliance
Cumple la norma ITS-90, estándar internacional de temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | NIST, ITS-90, ISO 17025, A2LA |
| Fondo (imperial) | 0,75 in |
| Fondo (métrico) | 1,9 cm |
| Diámetro de la sonda (imperial) | 0,12 in |
| Diámetro de la sonda (métrico) | 3.05 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 22,86 x 6,98 x 10,79 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de temperaturas en baños de agua, cubetas, sistemas de gas, reactivos, incubadoras, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, alimentos y aguas residuales |
| Altura (imperial) | 4,25 in |
| Altura (métrico) | 10,79 cm |
| Incluye | Dos sondas de acero inoxidable, dos pilas AA, soporte, tiras magnéticas de Velcro™, montaje en pared, certificado Traceable™ |
| Mostrar más |