Learn More
Fisherbrand™ Calibres digitales Traceable™
Código de producto. p-166031 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Entre 0 y 150 mm
Entre 0 y 200 mm
Peso (imperial):
6 oz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Peso (imperial) unitSize
11727927 Entre 0 y 200 mm 6 oz cada uno
11783217 Entre 0 y 150 mm - cada uno
2 options
Código de producto. 11727927
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Funciona con pilas de botón 357 de 1.5 V suministradas para 10,000 horas de funcionamiento (repuesto con n.º de cat. 02-440-1C).
Ideal para medir el diámetro exterior de los tapones, el diámetro interior de los tubos y la profundidad de los viales. Cierre las mordazas o lea las mediciones diferenciales con solo tocar un botón.
Mida el diámetro exterior de los tapones, el diámetro interior de los tubos y la profundidad de los viales. Lea las mediciones diferenciales con solo pulsar un botón.
  • Pantalla digital de 0,84 cm (0,33 pulg) de alto
  • Acero endurecido duradero
  • Resolución: 0,0127 mm (0,0005 pulg)
  • Exactitud: ±0,025 cm (±0,001 pulgadas)
Modelo de 22,86 cm (9 pulg)
  • Intervalo: De 0 a 15,24 cm (de 0 a 6 pulg)
  • Dimensiones: 9 × 3 pulgadas (22,9 × 7,6cm)
  • Peso: 141,7g (5 oz)
Modelo de 22,86 cm (11 pulg)
  • Intervalo: De 0 a 15,24 cm (de 0 a 8 pulg)
  • Dimensiones: 11 × 3 pulgadas (27,9 × 7,6cm)
  • Peso: 170g (6 oz)
Certifications
Se suministra con un certificado con número de serie emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 que indica la trazabilidad de acuerdo con las normas del NIST™.
Especificaciones
Tipo de producto Calibrador, Traceable Digital
Exactitud ±0,00381 mm (±0,001 pulgadas)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para medir el diámetro exterior de los tapones, el diámetro interior de los tubos y la profundidad de los viales
Incluye Pila de botón 357 de 1,5 V
Tipo de escala Calibrado en pulgadas
Tamaño Entre 0 y 200 mm
Peso (imperial) 6 oz
Peso (métrico) 0,17 kg
Material Acero inoxidable