Descripción
Digital, portátil, para aplicaciones de uso general. Los cronómetros de 24 horas Fisherbrand™ Traceable proporcionan funciones de temporización de acción única, tiempo límite, continua y parcial acumulativa.
- Resolución: 1 segundo
- El reloj muestra la hora del día con minutos y segundos, AM/PM, la fecha y el día de la semana
- Funda de plástico de ABS resistente
Certifications
Certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cronómetro digital/cronógrafo |
| Intervalo de tiempo | 24 h |
| Alarms | Sonoro |
| Exactitud | 0,001% |
| Resolución | 0,01 s |
| Pantalla | LCD |
| Material | Plástico ABS |
| Longitud (imperial) | 0,62 in |
| Longitud (métrico) | 1,57 cm |
| Altura del visor (imperial) | 0,5 in |
| Mostrar más |