Learn More
Fisherbrand™ Cronómetros de 24 horas Traceable™
Código de producto. 15233966 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Cronómetro digital
Cronómetro digital/cronógrafo
Exactitud:
0,0001
0,00035
0,001%
0,01%
Altura del visor (imperial):
0,25 in
0,37 in
0,375 in
0,5 in
Peso (imperial):
0,87oz
1 oz
1,5 oz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Exactitud Altura del visor (imperial) Peso (imperial) unitSize
15233966 Cronómetro digital/cronógrafo 0,00035 0,375 in 1,5 oz cada uno
11719825 Cronómetro digital/cronógrafo 0,001% 0,5 in 1,5 oz cada uno
11729825 Cronómetro digital 0,01% 0,37 in 1 oz cada uno
11765833 Cronómetro digital 0,0001 0,25 in 0,87oz cada uno
4 options
Código de producto. 15233966
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Digital, portátil
Digital, portátil, para aplicaciones de uso general. Los cronómetros de 24 horas Fisherbrand™ Traceable proporcionan funciones de temporización de acción única, tiempo límite, continua y parcial acumulativa.
  • Resolución: 1 segundo
  • El reloj muestra la hora del día con minutos y segundos, AM/PM, la fecha y el día de la semana
  • Funda de plástico de ABS resistente
Certifications
Certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Especificaciones
Tipo de producto Cronómetro digital/cronógrafo
Intervalo de tiempo 24 h
Alarms Sonoro
Exactitud 0,00035
Resolución 0,01 s
Pantalla LCD
Material Plástico ABS
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3 x 2,5 x 0,8 pulg. (7,62 x 6,35 x 2,03 cm)
Longitud (imperial) 3 in
Longitud (métrico) 7,62 cm
Anchura (imperial) 2,5 in
Anchura (métrico) 6,35 cm
Altura (imperial) 0,8 in
Altura del visor (imperial) 0,375 in
Altura (métrico) 2,03 cm
Altura del visor (métrico) 0,95 cm
Peso (imperial) 1,5 oz
Peso (métrico) 0,042 kg
Incluye Batería de óxido de plata con duración de 2 años, cordón y funda de plástico en ABS anti choques
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el uso de laboratorio o de planta
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST