Learn More
Fisherbrand™ Cronómetros de 24 horas Traceable™
Código de producto. 11729825 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Cronómetro digital
Cronómetro digital/cronógrafo
Exactitud:
0,0001
0,00035
0,001%
0,01%
Altura del visor (imperial):
0,25 in
0,37 in
0,375 in
0,5 in
Peso (imperial):
0,87oz
1 oz
1,5 oz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Exactitud Altura del visor (imperial) Peso (imperial) unitSize
11729825 Cronómetro digital 0,01% 0,37 in 1 oz cada uno
11719825 Cronómetro digital/cronógrafo 0,001% 0,5 in 1,5 oz cada uno
11765833 Cronómetro digital 0,0001 0,25 in 0,87oz cada uno
15233966 Cronómetro digital/cronógrafo 0,00035 0,375 in 1,5 oz cada uno
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11729825
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Digital, portátil
Digital, portátil, para aplicaciones de uso general. Los cronómetros de 24 horas Fisherbrand™ Traceable proporcionan funciones de temporización de acción única, tiempo límite, continua y parcial acumulativa.
  • Resolución: 1 segundo
  • El reloj muestra la hora del día con minutos y segundos, AM/PM, la fecha y el día de la semana
  • Funda de plástico de ABS resistente
Certifications
Certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Specifica
Tipo de producto Cronómetro digital
Intervalo de tiempo 24 h
Alarms Sonoro
Exactitud 0,01%
Resolución 0,01 s
Pantalla LCD
Material Plástico ABS
Longitud (imperial) 0,62 in
Longitud (métrico) 1,57 cm
Altura del visor (imperial) 0,37 in
Altura del visor (métrico) 0,93 cm
Diámetro interior (imperial) 2,37 in
Diámetro interior (métrico) 6 cm
Peso (imperial) 1 oz
Peso (métrico) 0,028 kg
Incluye Batería de óxido de plata con duración de 2 años, cordón y funda de plástico en ABS anti choques
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el uso de laboratorio o de planta
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.