Learn More
Fisherbrand™ Cronómetros de 24 horas Traceable™
Código de producto. 11719825 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Cronómetro digital
Cronómetro digital/cronógrafo
Exactitud:
0,0001
0,00035
0,001%
0,01%
Altura del visor (imperial):
0,25 in
0,37 in
0,375 in
0,5 in
Peso (imperial):
0,87oz
1 oz
1,5 oz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11719825
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Digital, portátil
Digital, portátil, para aplicaciones de uso general. Los cronómetros de 24 horas Fisherbrand™ Traceable proporcionan funciones de temporización de acción única, tiempo límite, continua y parcial acumulativa.
  • Resolución: 1 segundo
  • El reloj muestra la hora del día con minutos y segundos, AM/PM, la fecha y el día de la semana
  • Funda de plástico de ABS resistente
Certifications
Certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Especificaciones
Tipo de producto Cronómetro digital/cronógrafo
Intervalo de tiempo 24 h
Alarms Sonoro
Exactitud 0,001%
Resolución 0,01 s
Pantalla LCD
Material Plástico ABS
Longitud (imperial) 0,62 in
Longitud (métrico) 1,57 cm
Altura del visor (imperial) 0,5 in
Altura del visor (métrico) 1,27 cm
Diámetro interior (imperial) 2,38 in
Diámetro interior (métrico) 6 cm
Peso (imperial) 1,5 oz
Peso (métrico) 0,042 kg
Incluye Batería de óxido de plata con duración de 2 años, cordón y funda de plástico en ABS anti choques
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el uso de laboratorio o de planta
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST