Descripción
Abrazaderas de nailon reutilizables de una pieza para mangueras y tubos
- Resistentes a productos químicos y a la corrosión
- Con amplia tolerancia a la temperatura
- Agarre para cerrar a prueba de fugas, presione en el lateral para soltarlo
- Esterilizado químicamente o con gas para aplicaciones biomédicas o alimentarias
- Los 12 tamaños se adaptan a tubos con un DE de 6,25 a 36,19 mm (0,246 a 1,425 pulgadas)
Aplicaciones de presión, vacío y líquidos
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100/paq. |
| Tipo | Abrazadera de manguera y para tubos |
| Material | Nailon |
| Para utilizar con (equipo) | De manguera y para tubos con diámetro exterior de 6,25 a 36,19 mm (0,24 a 1,42 pulgadas) |
| Diámetro (imperial) interior | 0,36/0,4 pulg |
| Resistente a la temperatura (métrico) | De 0 °C a 90 °C |
| Resistente a la temperatura (imperial) | de - 32 °F a 194 °F |
| Diámetro interior (métrico) | Entre 0,914 y 1,01 cm |