Learn More
Masterflex™ Abrazaderas Tight-Seal™
Código de producto. 10302060 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
Entre 0,6 y 0,7 cm
Entre 0,914 y 1,01 cm
Entre 1,04 y 1,16 cm
Entre 1,193 y 1,34 cm
Entre 1,34 y 1,52 cm
Entre 1,49 y 1,67 cm
Entre 1,701 y 1,981 cm
Entre 1,85 y 2,1 cm
Entre 2,41 y 2,76 cm
Entre 2,61 y 2,99 cm
Entre 3,17 y 3,6 cm
Diámetro (imperial) interior:
0,24/0,29 pulg
0,36/0,4 pulg
0,41/0,46 pulg
0,47/0,53 pulg
0,53/0,6 pulg
0,59/0,66 pulg
0,67/0,78 pulg
0,73/0,83 pulg
0,95/1,09 pulg
1,03/1,18 pulg
1,25/1,42 pulg
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 100
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro (imperial) interior unitSize
10302060 Entre 0,914 y 1,01 cm 0,36/0,4 pulg cada uno
10794532 Entre 0,6 y 0,7 cm 0,24/0,29 pulg cada uno
10280830 Entre 1,04 y 1,16 cm 0,41/0,46 pulg paquete de 100
10626690 Entre 1,34 y 1,52 cm 0,53/0,6 pulg cada uno
10527070 Entre 1,49 y 1,67 cm 0,59/0,66 pulg 1 set
10250500 Entre 1,701 y 1,981 cm 0,67/0,78 pulg cada uno
10311870 Entre 1,85 y 2,1 cm 0,73/0,83 pulg cada uno
10230360 Entre 2,41 y 2,76 cm 0,95/1,09 pulg paquete de 100
10586490 Entre 2,61 y 2,99 cm 1,03/1,18 pulg cada uno
10636870 Entre 3,17 y 3,6 cm 1,25/1,42 pulg cada uno
10019089 Entre 1,193 y 1,34 cm 0,47/0,53 pulg paquete de 100
11 options
Código de producto. 10302060
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
One-piece, reusable nylon clamps for hoses and tubing.
Abrazaderas de nailon reutilizables de una pieza para mangueras y tubos
  • Resistentes a productos químicos y a la corrosión
  • Con amplia tolerancia a la temperatura
  • Agarre para cerrar a prueba de fugas, presione en el lateral para soltarlo
  • Esterilizado químicamente o con gas para aplicaciones biomédicas o alimentarias
  • Los 12 tamaños se adaptan a tubos con un DE de 6,25 a 36,19 mm (0,246 a 1,425 pulgadas)
Aplicaciones de presión, vacío y líquidos
Especificaciones
Cantidad 100/paq.
Tipo Abrazadera de manguera y para tubos
Material Nailon
Para utilizar con (equipo) De manguera y para tubos con diámetro exterior de 6,25 a 36,19 mm (0,24 a 1,42 pulgadas)
Diámetro (imperial) interior 0,36/0,4 pulg
Resistente a la temperatura (métrico) De 0 °C a 90 °C
Resistente a la temperatura (imperial) de - 32 °F a 194 °F
Diámetro interior (métrico) Entre 0,914 y 1,01 cm