Learn More
Masterflex™ Abrazaderas Tight-Seal™
Código de producto. 10280830 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
Entre 0,6 y 0,7 cm
Entre 0,914 y 1,01 cm
Entre 1,04 y 1,16 cm
Entre 1,193 y 1,34 cm
Entre 1,34 y 1,52 cm
Entre 1,49 y 1,67 cm
Entre 1,701 y 1,981 cm
Entre 1,85 y 2,1 cm
Entre 2,41 y 2,76 cm
Entre 2,61 y 2,99 cm
Entre 3,17 y 3,6 cm
Diámetro (imperial) interior:
0,24/0,29 pulg
0,36/0,4 pulg
0,41/0,46 pulg
0,47/0,53 pulg
0,53/0,6 pulg
0,59/0,66 pulg
0,67/0,78 pulg
0,73/0,83 pulg
0,95/1,09 pulg
1,03/1,18 pulg
1,25/1,42 pulg
Conditionnement:
1 set
cada uno
paquete de 100
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Diámetro interior (métrico) Diámetro (imperial) interior unitSize
10280830 Entre 1,04 y 1,16 cm 0,41/0,46 pulg paquete de 100
10302060 Entre 0,914 y 1,01 cm 0,36/0,4 pulg cada uno
10794532 Entre 0,6 y 0,7 cm 0,24/0,29 pulg cada uno
10626690 Entre 1,34 y 1,52 cm 0,53/0,6 pulg cada uno
10527070 Entre 1,49 y 1,67 cm 0,59/0,66 pulg 1 set
10250500 Entre 1,701 y 1,981 cm 0,67/0,78 pulg cada uno
10311870 Entre 1,85 y 2,1 cm 0,73/0,83 pulg cada uno
10230360 Entre 2,41 y 2,76 cm 0,95/1,09 pulg paquete de 100
10586490 Entre 2,61 y 2,99 cm 1,03/1,18 pulg cada uno
10636870 Entre 3,17 y 3,6 cm 1,25/1,42 pulg cada uno
10019089 Entre 1,193 y 1,34 cm 0,47/0,53 pulg paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10280830 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9002438
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
One-piece, reusable nylon clamps for hoses and tubing.
Abrazaderas de nailon reutilizables de una pieza para mangueras y tubos
  • Resistentes a productos químicos y a la corrosión
  • Con amplia tolerancia a la temperatura
  • Agarre para cerrar a prueba de fugas, presione en el lateral para soltarlo
  • Esterilizado químicamente o con gas para aplicaciones biomédicas o alimentarias
  • Los 12 tamaños se adaptan a tubos con un DE de 6,25 a 36,19 mm (0,246 a 1,425 pulgadas)
Aplicaciones de presión, vacío y líquidos
Tekniske data
Cantidad 100/paq.
Tipo Abrazadera de manguera y para tubos
Material Nailon
Para utilizar con (equipo) De manguera y para tubos con diámetro exterior de 6,25 a 36,19 mm (0,24 a 1,42 pulgadas)
Diámetro (imperial) interior 0,41/0,46 pulg
Resistente a la temperatura (métrico) De 0 °C a 90 °C
Resistente a la temperatura (imperial) de - 32 °F a 194 °F
Diámetro interior (métrico) Entre 1,04 y 1,16 cm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.