Learn More
Fisherbrand™ Gradillas vacías de recarga SureOne™
Para su uso con puntas de pipeta universales Fisherbrand SureOne
19.60€ - 40.70€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla vacía |
---|---|
Admite | Puntas de pipeta estándar (1250 μl) |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11993456
![]() |
Fisherbrand™
T1000ER-FIS |
1250 μL |
19.60€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11983456
![]() |
Fisherbrand™
T200ER-FIS |
200 to 300 μL |
38.35€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11973456
![]() |
Fisherbrand™
T10ER-FIS |
10 to 20 μL |
40.70€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Los separadores (no incluidos) se encuentran al nivel de la gradilla, lo que permite un pipeteo multicanal sencillo. Cierre con muesca diseñado para abrir la tapa para la ventilación del autoclave. El borde seguro de la tapa para apilar impide que las gradillas se deslicen cuando son apiladas y transportadas en el laboratorio. Mecanismo de cierre seguro que permite la apertura y el cierre con una mano no se abre por sí solo si se cae El diseño de encastre seguro sostiene de manera firme el separador en su lugar, impidiendo que se salga durante el pipeteo. La tapa basculante puede contar con una bisagra o ser una tapa separable; el formato con bisagra no impide el uso de una pipeta multicanal
Información de órdenes
No se incluyen los insertos; se deben adquirir por separado.
Especificaciones
Gradilla vacía | |
Puntas de pipeta estándar (1250 μl) |