Descripción
Recoja, envase y transporte muestras de forma económica y eficiente.
- Estéril para evitar la contaminación de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 18 oz |
| Tipo de tapón | Flat Wire |
| Color | Transparente |
| Material | Polietileno |
| Grosor (imperial) | 3 mil |
| Dimensiones (L x An) | 9 x 4,5 in (22,9 x 11,4 cm) |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 22.9 cm |
| Anchura (imperial) | 4,5 in |
| Anchura (métrico) | 11.4 cm |