Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de muestreo estériles con cierre de tira plana
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 10 in
22,9 x 14 cm
35,6 x 25,4cm (9,25 x 10 pulg)
9 x 4,5 in (22,9 x 11,4 cm)
Grosor (imperial):
3 mil
3,50 mil
4 mil
Color:
Impreso
Transparente
Capacidad (imperial):
18 oz
24 oz
60 oz
100 oz
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 24 oz |
| Tipo de tapón | Cable plano |
| Color | Transparente |
| Material | Polietileno |
| Grosor (imperial) | 3,50 mil |
| Dimensiones (L x An) | 22,9 x 14 cm |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 22,9 cm |
| Anchura (imperial) | 5,5 in |
| Anchura (métrico) | 14 cm |