Descripción
Elija el estilo con faldón o de fondo cónico
- Con tapones acoplados
- Tapones de rosca de color natural con juntas tóricas
- Sin ARNasa ni ADNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Capacidad (métrico) | 2mL |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | Junta tórica |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Rosca |
| Forma del fondo | Con faldón |
| RCF máx. | 18000xG |