Learn More
Fisherbrand™ Cepillos con mango de alambre de acero
Código de producto. p-26007 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
27,94 cm
Longitud de las cerdas (métrico):
10 cm
Diámetro de la cerda (métrico):
3,5 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de las cerdas (métrico) Diámetro de la cerda (métrico) unitSize
15268896 27,94 cm 10 cm 3,5 cm paquete de 12
1 options
Código de producto. 15268896
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los cepillos con mangos de acero inoxidable Fisherbrand™ cuentan con cerdas de nailon blancas y rígidas para limpiar los tubos de ensayo.
  • Las cerdas son resistentes a productos químicos
  • Punta tipo penacho radial
  • El mango de acero inoxidable es resistente a la corrosión y a la oxidación
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo para tubos de ensayo
Bristle Material Nailon
Bristle Type Extremo tipo penacho, radial
Material del mango Alambre de acero galvanizado
Tipo de punta Punta tipo penacho radial
Color Blanco
Diámetro de cerda (imperial) 1,37 pulg.
Diámetro de la cerda (métrico) 3,5 cm
Para utilizar con (aplicación) Para limpiar los tubos de ensayo
Longitud (imperial) 11 in
Longitud de las cerdas(imperial) 4 in
Longitud (métrico) 27,94 cm
Longitud de las cerdas (métrico) 10 cm
Tamaño Pequeño