Descripción
- Tenazas de arco de laboratorio de acero inoxidable 304 18/8 no magnético con mordazas revestidas de PTFE
- Pinzas de arco no magnéticas resistentes a la corrosión
- Aplicado como revestimiento único de autocebado de PTFE
- Excelente resistencia al calor y gran estabilidad criogénica
- Excelentes propiedades no humectantes que facilitan en gran medida la limpieza y también permiten someterse esterilización con vapor o química
- El coeficiente de fricción está generalmente en el rango de 0,05 a 0,20
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Revestimiento de superficie | Politetrafluoroetileno |
| Estilo de punta | Arco |
| Longitud (métrico) | 150mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Tenazas |