Learn More
Fisherbrand™ Etiquetas cuadradas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17837211 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Surtido
Verde
Tipo de producto:
Hoja de etiquetas cuadradas
Cantidad:
156/paq.
52/hoja
85 etiquetas/paquete
Tamaño (métrico):
0,64 x 3,17 cm
0,64 x 3,81 cm
0,64 x 3,81cm
1,91 x 4,29 cm
Tamaño de la unidad:
20 hojas
25 hojas
Código de producto. Color Tipo de producto Cantidad Tamaño (métrico) unitSize
17837211 Naranja Hoja de etiquetas cuadradas 85 etiquetas/paquete 0,64 x 3,17 cm 20 hojas
17807201 Blanco Hoja de etiquetas cuadradas 52/hoja 1,91 x 4,29 cm 20 hojas
17817201 Verde Hoja de etiquetas cuadradas 156/paq. 0,64 x 3,81 cm 20 hojas
17827201 Naranja Hoja de etiquetas cuadradas 156/paq. 0,64 x 3,81 cm 20 hojas
17837201 Rojo Hoja de etiquetas cuadradas 156/paq. 0,64 x 3,81cm 20 hojas
17847201 Amarillo Hoja de etiquetas cuadradas 156/paq. 0,64 x 3,81cm 20 hojas
17867201 Surtido Hoja de etiquetas cuadradas 156/paq. 0,64 x 3,81 cm 25 hojas
17857201 Blanco Hoja de etiquetas cuadradas 156/paq. 0,64 x 3,81cm 20 hojas
17817211 Azul Hoja de etiquetas cuadradas 85 etiquetas/paquete 0,64 x 3,17 cm 20 hojas
17827211 Verde Hoja de etiquetas cuadradas 85 etiquetas/paquete 0,64 x 3,17 cm 20 hojas
17847211 Rojo Hoja de etiquetas cuadradas 85 etiquetas/paquete 0,64 x 3,17 cm 20 hojas
17857211 Amarillo Hoja de etiquetas cuadradas 85 etiquetas/paquete 0,64 x 3,17 cm 20 hojas
12 options
Código de producto. 17837211
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196º C (-311º F). Our cryogenic storage labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear. Engineered for you to use in your laser printer.
  • Labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear
  • Engineered for use in laser printers
Especificaciones
Color Naranja
Formato Sheet
Tipo de producto Hoja de etiquetas cuadradas
Esterilidad No estéril
Cantidad 85 etiquetas/paquete
Tamaño (imperial) 27 x 1,25 in
Tamaño (métrico) 0,64 x 3,17 cm