Descripción
- Labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear
- Engineered for use in laser printers
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Formato | Sheet |
| Tipo de producto | Hoja de etiquetas cuadradas |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 85 etiquetas/paquete |
| Tamaño (imperial) | 26 x 1,25 in |
| Tamaño (métrico) | 0,64 x 3,17 cm |