Descripción
No estériles
- Embalaje a granel Color: Natural
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Tapón a presión |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Capacidad (métrico) | 0.25mL |
| Color | Natural |
| Material | Polietileno |
| Envase | A granel |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de tapón | A presión |
| RCF máx. | 28000 xG |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Mostrar más |