Learn More
Fisherbrand™ Tubos de microcentrífugas Snap-Cap™: estándar
Código de producto. 15455714 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0.25mL
Longitud (métrico):
35 mm
Material:
Polietileno
RCF máx.:
28000 xG
Tamaño de la unidad:
paquete de 10000
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Material RCF máx. unitSize
15455714 0.25mL 35 mm Polietileno 28000 xG paquete de 10000
1 options
Código de producto. 15455714
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
No estériles
No estériles
  • Embalaje a granel Color: Natural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón a presión
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Capacidad (métrico) 0.25mL
Color Natural
Material Polietileno
Envase A granel
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón A presión
RCF máx. 28000 xG
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 35 mm