Learn More
LevGo™ Inoculation Picks
Descripción
- Disponible en tres longitudes y dos tamaños de aguja para adaptarse a una amplia gama de necesidades de aplicación.
- Naturalmente biodegradable, fabricado al 100% en madera de abedul blanco de EE.UU.
- Fabricado en una fábrica registrada por la FDA y cumple con las normas de la FDA para el contacto con alimentos
- Disponible en estilos de punto semisólido o aguja para operaciones delicadas
- Esterilizables en autoclave
- Desechables
Especificaciones
Especificaciones
| Material | White Birch Wood |
| Tamaño | Grande |
| Tipo de producto | Picadura de Madera |
| Cantidad | 500/pack |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Altura (métrico) | 152,4mm |
| Altura (imperial) | 6 pulg |