Learn More
LevGo™ Inoculation Picks
Beskrivning
- Disponible en tres longitudes y dos tamaños de aguja para adaptarse a una amplia gama de necesidades de aplicación.
- Naturalmente biodegradable, fabricado al 100% en madera de abedul blanco de EE.UU.
- Fabricado en una fábrica registrada por la FDA y cumple con las normas de la FDA para el contacto con alimentos
- Disponible en estilos de punto semisólido o aguja para operaciones delicadas
- Esterilizables en autoclave
- Desechables
Specifikationer
Specifikationer
| Material | White Birch Wood |
| Tamaño | Mini |
| Tipo de producto | Picadura de Madera |
| Cantidad | 2000/pack |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Altura (métrico) | 32,5mm |
| Altura (imperial) | 1,28 in |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?