Learn More
Fisherbrand™ Tapones con septum rebajado de silicona
Código de producto. 11562503 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
Entre 13,75 y 14,25 mm
Entre 14,50 y 15,50 mm
Entre 20,00 y 21,00 mm
Entre 9,22 y 9,75 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11562503 Entre 14,50 y 15,50 mm paquete de 10
11542503 Entre 9,22 y 9,75 mm paquete de 10
11552503 Entre 13,75 y 14,25 mm paquete de 10
11572503 Entre 20,00 y 21,00 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11562503
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones con septo no tóxicos y esterilizables en autoclave, están rebajados y dentados externamente, para crear un sellado interior eficaz
  • Brida elíptica para permitir la eliminación eficaz del tapón de la abertura
  • Se perfora fácilmente con una aguja hipodérmica
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) Entre 14,50 y 15,50 mm
Para utilizar con (aplicación) Los tapones con septo no tóxicos y esterilizables en autoclave, están rebajados y dentados externamente, para crear un sellado interior eficaz
Para utilizar con (equipo) Para recipientes con un D.I. de 14,5 a 15,5 mm
Tamaño 1
Color Translúcido
Material Silicona
Tipo de producto Tapón con septo rebajado de silicona
Stopper Number 1