Learn More
Fisherbrand™ Matraces de agitación
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Forma del fondo:
Abombado
Plano
Tipo de tapón:
Sin ventilación
Ventilado
Tamaño de la unidad:
24 PCS
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada.
- Apirógenos y no citotóxicos
- Policarbonato transparente y duradero con graduaciones moldeadas
- Tapón de polipropileno con poro de PTFE de 0,22 μm
- Envases individuales para facilitar el almacenamiento y la manipulación
- Fondo plano para uso en mesa o fondo con deflector para uso en mesa de agitación
- Tapón de rosca ventilado o no ventilado NO esterilizable en autoclave
- Matraz esterilizable en autoclave
- Estéril
Certifications
Certificación de esterilidad en 10-6 SAL de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 67,6 oz |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Material | Policarbonato |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cultivo de células en suspensión, preparación de medios y almacenamiento |
| Incluye | 0,22μm Poro de PTFE |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Graduated | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Clase | Clase VI |
| Mostrar más |