Descripción
Utilice estas etiquetas blancas en una gran variedad de superficies.Las etiquetas autoadhesivas Fisherbrand™ son extraíbles y sensibles a la presión.Ideales para una amplia gama de aplicaciones de etiquetado.
- Etiquetas autoadhesivas
- Se pegan a la mayoría de las superficies sin humedecer
- Se marcan fácilmente con lápiz, bolígrafo de punta esférica o marcador
Información de órdenes
Etiquetas con borde azul en rollo de 1200 unidades; etiquetas de borde rojo en caja dispensadora; etiquetas blancas en láminas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Autoadhesivo |
| Color | Blanco, Rojo |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Papel |
| Tipo de producto | Etiqueta autoadhesiva |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
| Cantidad | 900/Caja |
| Dimensions (LxW) | 6,35 mm (1,25 pulg.) x 12,7 mm (1 pulg.) |
| Longitud (imperial) | 1,25 in |
| Longitud (métrico) | 3,2 cm |
| Mostrar más |