Descripción
Fisherbrand™ Scientific Technical Pens produce extra-fine lines with accuracy—and without smearing. Special long-legged point is perfect for writing on notebooks, forms, graphs, charts, tables and recording paper. Fast-drying ink in four colors.
- La tinta es fluida, resistente a la decoloración y de secado rápido
- El surtido incluye rojo, azul y ultranegro especial para una reproducción excelente en copiadoras de oficina
- El depósito de tinta grande le permite escribir más de 0,50 millas (800 m)
- El diseño y el color de la tapa indican el tamaño de punto y el color del rotulador
- El sellado de tapa superhermético integrado evita que la tinta se seque cuando no se está usando el rotulador
- Elija entre dos tamaños de línea: extrafina, 0,016 pulgadas (0,4 mm), o superfina, 0,008 pulgadas (0,2 mm)
- Haga líneas precisas con cuadrados en T, reglas y curvas flexibles
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Fina |
| Tipo de producto | Bolígrafo técnico |
| Color | Azul |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para registrar resultados en cuadernos de laboratorio, rellenar gráficas, dibujar gráficos, marcar papel de registro y producir diagramas |
| Cantidad | 6/pack |
| Anchura de la línea (métrico) | 0,2mm |