Learn More
Fisherbrand™ Bolígrafos técnicos científicos
Código de producto. 10745512 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Rojo
Varios
Cantidad:
12/pack
6/pack
Anchura de la línea (métrico):
0,2 pulgadas, 0,4 mm
0,2mm
0,4mm
Tamaño de la unidad:
12 sets
paquete de 6
Código de producto. Color Cantidad Anchura de la línea (métrico) unitSize
10745512 Varios 12/pack 0,2 pulgadas, 0,4 mm 12 sets
11794376 Negro 6/pack 0,4mm paquete de 6
11784376 Negro 6/pack 0,2mm paquete de 6
11704386 Rojo 6/pack 0,2mm paquete de 6
11714386 Azul 6/pack 0,2mm paquete de 6
11724386 Azul 6/pack 0,4mm paquete de 6
6 options
Código de producto. 10745512
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tinta de secado rápido en cuatro colores
Fisherbrand™ Scientific Technical Pens produce extra-fine lines with accuracy—and without smearing. Special long-legged point is perfect for writing on notebooks, forms, graphs, charts, tables and recording paper. Fast-drying ink in four colors.
  • La tinta es fluida, resistente a la decoloración y de secado rápido
  • El surtido incluye rojo, azul y ultranegro especial para una reproducción excelente en copiadoras de oficina
  • El depósito de tinta grande le permite escribir más de 0,50 millas (800 m)
  • El diseño y el color de la tapa indican el tamaño de punto y el color del rotulador
  • El sellado de tapa superhermético integrado evita que la tinta se seque cuando no se está usando el rotulador
  • Elija entre dos tamaños de línea: extrafina, 0,016 pulgadas (0,4 mm), o superfina, 0,008 pulgadas (0,2 mm)
  • Haga líneas precisas con cuadrados en T, reglas y curvas flexibles
Especificaciones
Estilo de punta Extra Fine
Tipo de producto Bolígrafo técnico
Color Varios
Desechables
Incluye Uno de cada color (rojo, azul, verde), tres bolígrafos negros
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para registrar resultados en cuadernos de laboratorio, rellenar gráficas, dibujar gráficos, marcar papel de registro y producir diagramas
Cantidad 12/pack
Anchura de la línea (métrico) 0,2 pulgadas, 0,4 mm