Descripción
- Aplicación con una sola mano
- Se puede perforar para el muestreo a través de tapón mediante sistemas de instrumentación de tubo cerrado
- No interfiere con la mayoría de las metodologías de química, coagulación y control de fármacos
- Compatible con tubos de ensayo, tubos de centrífuga, tubos para aplicaciones especiales y tubos de extracción de sangre al vacío
- Muestreo directo a través de tapón mediante sistemas de instrumentación de tubo cerrado
- No se agrietan ni desprenden
- Se mantienen fijos bajo los procedimientos más exigentes, como agitación, centrifugación, refrigeración y congelación
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Copolímero de elastómero |
| Color | Verde |
| Tamaño (imperial) | 0,47/0,51 pulg |
| Tamaño (métrico) | Entre 12 y 13 mm |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de ensayo, tubos de centrífuga, tubos para aplicaciones especiales y tubos de extracción de sangre al vacío |