Learn More
Fisherbrand™ Frascos de lavado informativos Safety-Vented™ y con etiqueta de seguridad
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Eliminates drips and allows bottle to dispense upright or inverted. Fisherbrand™ Safety-Vented™ and Safety Labeled Right-to-Know Wash Bottles' color-coded polypropylene closures aid in quick and easy identification.
Los frascos preimpresos incluyen:
- Almacene líquidos en frascos claramente marcados que ayudan a evitar el uso indebido accidental
- Nombre químico y fórmula
- Rombo de la NFPA™ de color completo
- Peligros para la salud
- N.º de CAS (Chemical Abstract Services, servicio de informes técnicos de productos químicos)
- Ropa y equipo protectores sugeridos
- Boca ancha para facilitar el llenado
- Los tapones de colores mejoran la identificación
- Frascos de LDPE con válvulas de polipropileno
- 500 ml (16 oz)
- Frascos LYOB (etiquete su propio frasco) también disponibles
- Los frascos etiquetados con hipoclorito de sodio (lejía) son BLANCOS para ofrecer protección contra la luz
- Solo para uso con disolventes compatibles con LDPE
Compliance
Proporciona conformidad con los requisitos de OSHA descritos en la norma de comunicación de peligros 29 CFR 1910.1200
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 500 ml (16 oz) |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Color | Amarillo, White |
| Material | LDPE |
| Color del tapón | Amarillo |
| Certificaciones/conformidad | OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Ancha |
| Mostrar más |