Learn More
Fisherbrand™ Frascos de lavado informativos Safety-Vented™ y con etiqueta de seguridad
Código de producto. 12369195 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Chemical Label:
Acetona
Agua destilada
Etanol
Hipoclorito de sodio
Isopropanol
Varios
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Chemical Label unitSize
12369195 500 ml Etanol paquete de 6
12309205 500 ml Agua destilada paquete de 6
12399195 500 ml Hipoclorito de sodio paquete de 6
12379195 500 ml Isopropanol paquete de 6
12359195 500 ml Varios paquete de 6
12319205 500 ml Acetona paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12369195
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elimina el goteo y permite que el frasco pueda dispensar en posición vertical o invertida. Los tapones de polipropileno codificados por colores de los frascos de lavado con etiqueta de seguridad Right-to-Know Bel Art™ Safety-Vented™ ayudan a una identificación rápida y sencilla.
Eliminates drips and allows bottle to dispense upright or inverted. Fisherbrand™ Safety-Vented™ and Safety Labeled Right-to-Know Wash Bottles' color-coded polypropylene closures aid in quick and easy identification.
Los frascos preimpresos incluyen:
  • Almacene líquidos en frascos claramente marcados que ayudan a evitar el uso indebido accidental
  • Nombre químico y fórmula
  • Rombo de la NFPA™ de color completo
  • Peligros para la salud
  • N.º de CAS (Chemical Abstract Services, servicio de informes técnicos de productos químicos)
  • Ropa y equipo protectores sugeridos
  • Boca ancha para facilitar el llenado
  • Los tapones de colores mejoran la identificación
  • Frascos de LDPE con válvulas de polipropileno
  • 500 ml (16 oz)
  • Frascos LYOB (etiquete su propio frasco) también disponibles
  • Los frascos etiquetados con hipoclorito de sodio (lejía) son BLANCOS para ofrecer protección contra la luz
  • Solo para uso con disolventes compatibles con LDPE
”“
Compliance
Proporciona conformidad con los requisitos de OSHA descritos en la norma de comunicación de peligros 29 CFR 1910.1200
Especificaciones
Capacidad 500 ml (16 oz)
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Natural
Material LDPE
Color del tapón Natural
Certificaciones/conformidad OSHA 29 CFR 1910.1200
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Frasco lavador
Chemical Label Etanol
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53 mm
Tipo de tapón Polypropylene Closure
Dispensación a través del tapón Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave