Learn More
Fisherbrand™ Frascos de lavado con etiqueta de seguridad
Código de producto. p-45693 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Para utilizar con (aplicación):
Acetona
Agua desionizada
Agua destilada
Etanol
Isopropanol
Tolueno
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Para utilizar con (aplicación) unitSize
11512473 500 ml Isopropanol paquete de 6
10022564 500 ml Acetona paquete de 6
11522473 500 ml Tolueno paquete de 6
11532473 500 ml Agua desionizada paquete de 6
12375448 500 ml Etanol paquete de 6
11562463 500 ml Agua destilada paquete de 6
11582463 1000 ml Acetona paquete de 6
7 options
Código de producto. 11512473
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incluyen símbolos y códigos del Departamento de Transporte (DOT) y de la Asociación Nacional de Protección contra incendios (NFPA). Los frascos de lavado con etiqueta de seguridad Bel Art™ también incluyen número CAS (Chemical Abstract Service, servicio de informes de productos químicos), símbolos de equipo de protección e información de los órganos afectados para que su lugar de trabajo sea más seguro.
Incluye símbolos y códigos del Departamento de Transporte (DOT) y de la Asociación Nacional de Protección contra incendios (NFPA). Los frascos de lavado con etiqueta de seguridad Fisherbrand™ también incluyen número CAS (Chemical Abstract Service, servicio de informes de productos químicos), símbolos de equipo de protección e información de los órganos afectados.
  • Frascos con impresión fácil de leer
  • Frasco con boca ancha de 53 mm (2 pulg) para una fácil recarga
  • LDPE translúcido resistente a disolventes; el hipoclorito de sodio es de LDPE blanco para una protección de la luz de entre 230 y 450 nm; el tolueno es un frasco de LDPE rojo
  • Cierres de polipropileno
  • Proporciona conformidad con los requisitos de OSHA descritos en HCS (norma de comunicación de peligros) 29 CFR 1910.1200
  • Utilícelos únicamente con disolventes compatibles con LDPE
Información de órdenes
Disponibles en cajas de seis, todos con la misma etiqueta, o en surtido de seis frascos: un frasco de 500 ml por unidad de acetona, etanol, isopropanol, metanol, tolueno y agua.
Especificaciones
Capacidad 500 ml (17 oz)
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 17 oz
Color Natural
Para utilizar con (aplicación) Isopropanol
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Color del tapón Yellow
Certificaciones/conformidad OSHA 29 CFR 1910.1200
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Frasco lavador
Chemical Label Isopropanol
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53 mm
Tipo de tapón Polypropylene Closure
Dispensación a través del tapón Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave