Learn More
Fisherbrand™ Frascos lavador con etiqueta de seguridad Right-to-Know
Código de producto. p-3841234 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Varios
Verde
Para utilizar con (aplicación):
Acetona
Agua destilada
Etanol
Hipoclorito de sodio
Isopropanol
Metanol
Variedad
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón Para utilizar con (aplicación) unitSize
12319195 500 ml Rojo Acetona paquete de 6
12329195 500 ml Varios Variedad paquete de 5
12349185 500 ml Amarillo Isopropanol paquete de 6
12369185 500 ml Amarillo Hipoclorito de sodio paquete de 6
12339185 500 ml Azul Agua destilada paquete de 6
12359185 500 ml Verde Metanol paquete de 6
12339195 500 ml Natural Etanol paquete de 6
12349195 1000 ml Natural Etanol paquete de 4
12309195 1000 ml Amarillo Hipoclorito de sodio paquete de 4
12399185 1000 ml Verde Metanol paquete de 4
12379185 1000 ml Azul Agua destilada paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 12319195 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor 117163001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene líquidos en frascos claramente marcados que ayudan a evitar el uso indebido accidental. Los frascos de lavado con etiqueta de seguridad Right-to-Know Bel Art™ están disponibles en frascos preimpresos y del tipo etiquete su propio frasco.
Keep liquids in clearly marked bottles that help prevent accidental misuse. Available in both preprinted and label your own bottles.
  • Fórmula y nombre químico
  • Rombo de NFPA™ de color completo
  • Peligros para la salud
  • N.º de CAS (Chemical Abstract Services, servicio de informes técnicos de productos químicos)
  • Ropa y equipo protectores sugeridos
  • Los tapones de color mejoran la identificación
  • Frascos de LDPE con tapones de polipropileno
  • Frascos LYOB (etiquete su propio frasco) también disponibles
  • Los frascos etiquetados con hipoclorito de sodio (lejía) son blancos para ofrecer protección contra la luz
  • Solo para uso con disolventes compatibles con LDPE; los frascos etiquetados con hipoclorito de sodio (lejía) son BLANCOS para ofrecer protección contra la luz
“”
Compliance
Proporciona conformidad con los requisitos de OSHA descritos en la norma de comunicación de peligros 29 CFR 1910.1200
Especificaciones
Capacidad 500 ml (16 oz)
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Rojo, Natural
Para utilizar con (aplicación) Acetona
Material LDPE
Cantidad 6/paquete
Esterilidad No estéril
Color del tapón Rojo
Certificaciones/conformidad OSHA 29 CFR 1910.1200
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Frasco lavador
Chemical Label Acetona
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53 mm
Tipo de tapón Polypropylene Closure
Dispensación a través del tapón Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave