Descripción
Keep liquids in clearly marked bottles that help prevent accidental misuse. Available in both preprinted and label your own bottles.
- Fórmula y nombre químico
- Rombo de NFPA™ de color completo
- Peligros para la salud
- N.º de CAS (Chemical Abstract Services, servicio de informes técnicos de productos químicos)
- Ropa y equipo protectores sugeridos
- Los tapones de color mejoran la identificación
- Frascos de LDPE con tapones de polipropileno
- Frascos LYOB (etiquete su propio frasco) también disponibles
- Los frascos etiquetados con hipoclorito de sodio (lejía) son blancos para ofrecer protección contra la luz
- Solo para uso con disolventes compatibles con LDPE; los frascos etiquetados con hipoclorito de sodio (lejía) son BLANCOS para ofrecer protección contra la luz
Compliance
Proporciona conformidad con los requisitos de OSHA descritos en la norma de comunicación de peligros 29 CFR 1910.1200
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 500 ml (16 oz) |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Color | Amarillo, Natural |
| Para utilizar con (aplicación) | Isopropanol |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 6/paquete |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Amarillo |
| Certificaciones/conformidad | OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| Mostrar más |