Descripción
- Black, rubber-lined caps Autoclavable
- Packaged in 12 packs
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Descripción | Tapón de rosca |
| Material | Plástico |
| Longitud (métrico) | 80 mm |
| N.º por caja | 576 Cs. |
| Cantidad | 576/PK. |
| Material de revestimiento | Caucho |
| Acabado del cuello | 22-400 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Tipo de producto | Screw Cap |
| Mostrar más |