Learn More
Fisherbrand™ Discos de mezclador giratorio
Código de producto. p-8015455 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos con un diámetro de 15 a 17 mm
Tubos con un diámetro de 8 a 11 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12377488 Tubos con un diámetro de 8 a 11 mm cada uno
12387488 Tubos con un diámetro de 15 a 17 mm cada uno
2 options
Código de producto. 12377488
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Suitable for end-to-end mixing tubes
  • Disco de mezclador giratorio completo con pinzas para tubos, suministrado sin montar.
  • Adecuado para tubos de mezcla de extremo a extremo.
  • Las pinzas para tubos con diámetros de 8 a 11 mm son adecuadas para tubos de microcentrífugas de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml, aspiradores de 3 ml y tubos con tapón de 5 ml (8-11 mm).
  • Las pinzas para tubos con diámetros de 15 a 17 mm son adecuadas para tubos de centrífugas de 15 ml.
  • Fácil de instalar en el RM-1 ubicándolo sobre tres pines y, a continuación, fijándolo con la ruedecilla regulable.
Spezifikation
Tipo de producto Disco de mezclador giratorio
Para utilizar con (equipo) Tubos con un diámetro de 8 a 11 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.