Learn More
Fisherbrand™ Discos de mezclador giratorio
Código de producto. 12387488 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos con un diámetro de 15 a 17 mm
Tubos con un diámetro de 8 a 11 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12387488 Tubos con un diámetro de 15 a 17 mm cada uno
12377488 Tubos con un diámetro de 8 a 11 mm cada uno
2 options
Código de producto. 12387488
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Suitable for end-to-end mixing tubes
  • Disco de mezclador giratorio completo con pinzas para tubos, suministrado sin montar.
  • Adecuado para tubos de mezcla de extremo a extremo.
  • Las pinzas para tubos con diámetros de 5 a 11 mm son adecuadas para tubos de microcentrífugas de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml, aspiradores de 3 ml y tubos con tapón de 5 ml (de 8 a 11 mm)
  • Las pinzas para tubos con diámetros de 15 a 17 mm son adecuadas para tubos de centrífugas de 15 ml
  • Fácil de instalar en el RM-1 ubicándolo sobre tres pines y, a continuación, fijándolo con la ruedecilla regulable
Especificaciones
Tipo de producto Disco de mezclador giratorio
Descripción Disco de mezclador giratorio
Para utilizar con (equipo) Tubos con un diámetro de 15 a 17 mm