Learn More
Fisherbrand™ Erlenmeyer de boca estrecha de vidrio y reutilizables
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
Los matraces Erlenmeyer de boca estrecha de vidrio reutilizables Fisherbrand™ resultan útiles para la medición y mezcla de soluciones cuando no se necesita un alto grado de precisión. El contorno exterior largo y cónico minimiza el desconchado.
- Parte superior mecanizada con acabado redondo
- Cuerpo de paredes gruesas
- Área de rotulación de esmalte cerámico blanco
Compliance
Diseñados según los requisitos de la especificación E1404, tipo 1, clase 1 de ASTM™
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Caucho |
| Descripción | Estilo de parte superior: Mecanizado de alta resistencia con báscula de capacidad |
| Diámetro exterior (imperial) | 4,01 in |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Intervalo de graduación | De 100 a 500 ml |
| Graduaciones | 50 ml |
| Altura (imperial) | 6,85 in |
| Altura (métrico) | 17,4 cm |
| N.º de posiciones | 1 |
| Mostrar más |