Descripción
Los matraces Erlenmeyer de boca estrecha de vidrio reutilizables Fisherbrand™ resultan útiles para la medición y mezcla de soluciones cuando no se necesita un alto grado de precisión. El contorno exterior largo y cónico minimiza el desconchado.
- Parte superior mecanizada con acabado redondo
- Cuerpo de paredes gruesas
- Área de rotulación de esmalte cerámico blanco
Compliance
Diseñados según los requisitos de la especificación E1404, tipo 1, clase 1 de ASTM™
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Caucho |
| Descripción | Top style: Heavy duty tooled with capacity scale |
| Diámetro exterior (imperial) | 15.55 pulg |
| Capacidad (métrico) | 6000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Intervalo de graduación | De 1500 a 6000 ml |
| Graduaciones | 500 ml |
| Altura (imperial) | 15.55 pulg |
| Altura (métrico) | 39.5 cm |
| N.º de posiciones | 1 |
| Mostrar más |