Description
Los matraces Erlenmeyer de boca estrecha de vidrio reutilizables Fisherbrand™ resultan útiles para la medición y mezcla de soluciones cuando no se necesita un alto grado de precisión. El contorno exterior largo y cónico minimiza el desconchado.
- Parte superior mecanizada con acabado redondo
- Cuerpo de paredes gruesas
- Área de rotulación de esmalte cerámico blanco
Compliance
Diseñados según los requisitos de la especificación E1404, tipo 1, clase 1 de ASTM™
Specifications
Specifications
| Material del cierre | Caucho |
| Descripción | Estilo de parte superior: Mecanizado de alta resistencia con báscula de capacidad |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,96 in |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Intervalo de graduación | De 20 a 50 ml |
| Graduaciones | 10 ml |
| Altura (imperial) | 3,07 in |
| Altura (métrico) | 7,8 cm |
| N.º de posiciones | 1 |
| Show More |