Descripción
Los frascos para medios de vidrio ámbar reutilizables Fisherbrand™ con tapón cuentan con una práctica boca ancha, graduaciones mejoradas y un anillo de vertido de polipropileno. Incluyen anillo de vertido de polipropileno reemplazable, transparente (natural) y sin goteo.
- Con zona de rotulación permanente en esmalte blanco
- Rosca de tornillo GL 45
- Sin septum
- Esterilizable en autoclave (hasta 140 °C)
- Vidrio ámbar de borosilicato
- Tapón de polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10.000 mL |
| Color | Ámbar |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de medios y reactivos, líquidos de retención y dispensación, almacenamiento químico |
| Incluye | Tapón de rosca, anillo de vertido |
| Material | Vidrio de borosilicato (3.3) |
| N.º por caja | 1/Paq. |
| Color de tornillo | Azul |
| Material de tornillo | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Azul |
| Mostrar más |