Learn More
Fisherbrand™ Vasos de precipitados de vidrio de perfil bajo de uso intensivo reutilizables
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Los vasos de precipitados de vidrio de perfil bajo y alta resistencia reutilizables Fisherbrand™ cuentan con una construcción sólida ideal para soportar golpes mecánicos y otras aplicaciones agresivas. La boquilla está diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo.
- Paredes gruesas y uniformes
- Borde superior mecanizado uniformemente con grosor de pared adicional
- Área de marcado de acabado mate duradero
- Escala graduada en blanco
Compliance
Diseñada según los requisitos de la especificación ASTM™ E 960, tipo II.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±5% |
| Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
| Descripción | Vaso de precipitados |
| Diámetro exterior (imperial) | 2,63 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 6,7 cm |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Resistencia mecánica y durabilidad excelentes, seguridad avanzada cuando se usa en condiciones extremas, como el lavado mecanizado y la manipulación brusca |
| Intervalo de graduación | De 25 a 200 ml |
| Altura (imperial) | 3,62 in |
| Mostrar más |