Learn More
Hellma™ Cubetas de celda estándar de cuarzo, sílice y vidrio
Código de producto. p-81829
Change view
Click to view available options
Trayectoria óptica:
1 mm
5 mm
10 mm
10 mm
Material:
Cuarzo Suprasil
Cuarzo Suprasil 300
Vidrio UV cercano
Cantidad:
2/paq
Unidad
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Trayectoria óptica Material Cantidad unitSize
11771754 1 mm Cuarzo Suprasil Unidad paquete de 2
11791754 5 mm Cuarzo Suprasil Unidad paquete de 2
10258560 1 mm Cuarzo Suprasil 300 Unidad cada uno
10340721 10 mm Cuarzo Suprasil Unidad cada uno
11721774 10 mm Vidrio UV cercano 2/paq 2 PCS
11781784 10 mm Cuarzo Suprasil Unidad 2 PCS
6 options
Código de producto. 11771754
Marca: Hellma™ 100140
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Fitted PTFE covers or tapered PTFE stoppers, except 14-385-906A and -902A, which come with glass cover plates
Gracias a su estabilidad, máxima precisión y fiabilidad, cuando se utilizan para mediciones de absorbancia, las cubetas Hellma™ funcionan excepcionalmente bien en una amplia gama de áreas del laboratorio.
Cubeta de alta precisión
• Volumen de 0,35 a 35mL
• Cuarzo suprasil QS o vidrio óptico especial OS
• Cubeta de cuarzo Suprasil QS
• Alta resistencia química
• Cubeta de alta precisión con tapón de PTFE
• Cubeta de cuarzo QS
Especificaciones
Material Cuarzo Suprasil
Incluye Glass Cover
Cantidad Unidad
Trayectoria óptica 1 mm