Learn More
Fisherbrand™ Tubos de cultivo desechables impresos
Código de producto. p-4487816 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Envase:
Bandeja de 25; 500/caja
Tipo de tapón:
Tapón a presión
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Envase Tipo de tapón unitSize
16012282 Bandeja de 25; 500/caja Tapón a presión paquete de 500
1 options
Código de producto. 16012282
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para procedimientos de cultivo de tejidos
Round-bottom tubes for tissue culture procedures
  • Irradiado con gamma y sometido a prueba de esterilidad
  • Graduaciones impresas
  • Área de escritura blanca
  • Tubos de fondo redondo de polipropileno
  • Tapón a presión azul de polietileno
  • Los tapones a presión se pueden utilizar tanto para aplicaciones aeróbicas como anaeróbicas
  • Volumen de 14 ml
Especificaciones
Capacidad (métrico) 14 mL
Longitud (métrico) 100 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con Ideal para procedimientos de cultivo de tejidos
Incluye Tapón a presión
Envase Bandeja de 25; 500/caja
Esterilidad Estéril
Graduated Sí
Diámetro (métrico) 17 mm
Tipo de tapón Tapón a presión
Tipo de producto Tubo de cultivo