Learn More
Fisherbrand™ Tubos de caucho de vacío y presión
Código de producto. p-200226 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,19 in
Diámetro exterior (imperial):
1,9 cm (9 x 16 pulg), 14,3 mm
Longitud global (imperial):
12 ft
Color:
Negro
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (imperial) Color unitSize
15934377 0,19 in 1,9 cm (9 x 16 pulg), 14,3 mm 12 ft Negro cada uno
1 missing translation for 'options'
Código de producto. 15934377
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para trabajos de presión y vacío
  • Fabricado con caucho natural seco
  • Disponible en diversos tamaños
  • Disponible en negro y rojo
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,19 in
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material Caucho
Diámetro exterior (imperial) 1,9 cm (9 x 16 pulg), 14,3 mm
Longitud global (imperial) 12 ft
Longitud global (métrico) 3,7 m
Grosor (imperial) 0,187 in
Grosor (métrico) 4,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Trabajo de presión y vacío
Color Negro
Tipo de producto Tubos de vacío y presión